Learn More
Heptachlor-exo-epoxide in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Heptachlor-exo-epoxide |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 1024-57-3 |
| Formula molecolare | C10H5Cl7O |
| Concentrazione | 100mu;g/mL |
| InChI Key | ZXFXBSWRVIQKOD-GOWUZIGHSA-N |
| SMILES | C12C(C(C3C1O3)Cl)C4(C(=C(C2(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 389.299 |
| PubChem CID | 94865622 |
| Vedi altri risultati |