Specifica
| Materiale o nome chimico | Heptachlor |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 76-44-8 |
| Formula molecolare | C10H5Cl7 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| InChI Key | FRCCEHPWNOQAEU-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(C2C1C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 373.3 |
| PubChem CID | 3589 |
| Vedi altri risultati |