Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexachlorobenzene |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 118-74-1 |
| Formula molecolare | C6Cl6 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Numero MDL | MFCD00000540 |
| InChI Key | CKAPSXZOOQJIBF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | ClC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl |
| IUPAC Name | 1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzene |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1 ML Metabolite Hexachlorobenzene in Methanol 100µg/mL 1mL
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol