missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isoproturon D6 in Acetone 100μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Codice prodotto. 12909853 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12909853 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12909853 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P829850
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Specifica

Materiale o nome chimico Isoproturon D6
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 217487-17-7
Formula molecolare C12H18N2O
Concentrazione 100 μg/mL
Numero UN 1090
InChI Key PUIYMUZLKQOUOZ-LIJFRPJRSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)N(C)C
IUPAC Name 3-(4-propan-2-ylphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea
Solvent or Matrix Acetone
Molecular Weight (g/mol) 212.326
PubChem CID 16212190
Quantità 1 mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Isoproturon D6 100ug/ml in alcohol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.