Specifica
| Materiale o nome chimico | Linuron |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 330-55-2 |
| Formula molecolare | C9H10Cl2N2O2 |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| Numero UN | 1648 |
| InChI Key | XKJMBINCVNINCA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl)OC |
| IUPAC Name | 3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Standard solution Linuron 10ug/ml in acetonitrile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P330-Sciacquare la bocca.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .