Specifica
| Materiale o nome chimico | Metamitron |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 41394-05-2 |
| Formula molecolare | C10H10N4O |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| InChI Key | VHCNQEUWZYOAEV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=NN=C(C(=O)N1N)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC Name | 4-amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 202.217 |
| Vedi altri risultati |