Learn More
Metamitron in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12989903 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12989903 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12989903 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P831410
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Metamitron
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 41394-05-2
Formula molecolare C10H10N4O
Concentrazione 100 μg/mL
InChI Key VHCNQEUWZYOAEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN=C(C(=O)N1N)C2=CC=CC=C2
IUPAC Name 4-amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 202.217
PubChem CID 38854
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:6791
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1 ML Metabolite Metamitron in Methanol 100µg/mL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol