Learn More
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl) hydroxyl-amine hydrochloride in Water 15μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | PFBHA |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 57981-02-9 |
| Formula molecolare | C7H5ClF5NO |
| Concentrazione | 15 μg/mL |
| Numero MDL | MFCD00012953 |
| InChI Key | HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F |
| IUPAC Name | hydrogen O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl]hydroxylamine chloride |
| Vedi altri risultati |