Learn More
Metabolite Oxadixyl in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12992744 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12992744 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12992744 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P835960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Oxadixyl
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 77732-09-3
Formula molecolare C14H18N2O4
Concentrazione 100mu;g/mL
Numero MDL MFCD00145052
InChI Key UWVQIROCRJWDKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCC(=O)N(N1CCOC1=O)C1=C(C)C=CC=C1C
IUPAC Name N-(2,6-dimethylphenyl)-2-methoxy-N-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetamide
Solvent or Matrix Iso-octane
Molecular Weight (g/mol) 278.31
PubChem CID 53735
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:81937