Learn More
Metabolite Pentafluorophenol in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12996343 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12996343 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12996343 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P847210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenol
Imballaggio Ampoule
CAS 771-61-9
Formula molecolare C6HF5O
Concentrazione 100 μg/mL
Numero MDL MFCD00002156
Numero UN 1230
InChI Key XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
IUPAC Name pentafluorophenol
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 184.07
PubChem CID 13041
Quantità 1 mL