Learn More
Metabolite Phenanthrene D10 in Methyl-tert.butylether 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12906383 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12906383 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12906383 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P847830
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
Materiale o nome chimico Phenanthrene D10
Imballaggio Ampoule
CAS 1517-22-2
Formula molecolare C14H10
Concentrazione 100 μg/mL
InChI Key YNPNZTXNASCQKK-LHNTUAQVSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C32
IUPAC Name 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriophenanthrene
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Molecular Weight (g/mol) 188.295
PubChem CID 519070
Quantità 1 mL