Learn More
Phosphonic acid in Water 100μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12989503 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12989503 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12989503 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P803900
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphonic acid
Imballaggio Ampoule
CAS 1066-51-9
Forma fisica Liquid
Formula molecolare CH6NO3P
Concentrazione 100 μg/mL
InChI Key MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES C(N)P(=O)(O)O
IUPAC Name aminomethylphosphonic acid
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 111.037
PubChem CID 14017
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:28812