Learn More
Picloram in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12936413 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12936413 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12936413 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P848510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Picloram
Imballaggio Ampoule
CAS 2-1-1918
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C6H3Cl3N2O2
Concentrazione 10 μg/mL
InChI Key NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1(=C(C(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O)Cl)N
IUPAC Name 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 241.45
PubChem CID 15965
Quantità 10 mL
ChEBI CHEBI:34922
Titolo del prodotto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.