Specifica
| Materiale o nome chimico | Picloram |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 2-1-1918 |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | C6H3Cl3N2O2 |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| InChI Key | NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | C1(=C(C(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O)Cl)N |
| IUPAC Name | 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?