missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Picloram in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 12946413 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12946413 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12946413 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P848520

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Specifica

Materiale o nome chimico Picloram
Imballaggio Ampoule
CAS 2-1-1918
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C6H3Cl3N2O2
Concentrazione 100 μg/mL
InChI Key NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1(=C(C(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O)Cl)N
IUPAC Name 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 241.45
PubChem CID 15965
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:34922
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.