Learn More
Propamocarb hydrochloride in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Propamocarb hydrochlorid |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 25606-41-1 |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | C9H21ClN2O2 |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| InChI Key | MKIMSXGUTQTKJU-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | CCCOC(=O)NCCCN(C)C.Cl |
| IUPAC Name | propyl N-[3-(dimethylamino)propyl]carbamate;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |