Learn More
Pyrene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12906513 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12906513 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12906513 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P850300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrene
Imballaggio Ampoule
CAS 129-00-0
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C16H10
Concentrazione 100 μg/mL
InChI Key BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
IUPAC Name pyrene
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 202.256
PubChem CID 31423
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:39106