missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyridate in Cyclohexane 10μg/mL, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 12966523 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12966523 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12966523 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P850540

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Materiale o nome chimico Pyridate
Imballaggio Ampoule
CAS 55512-33-9
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C19H23ClN2O2S
Concentrazione 10 μg/mL
Numero UN 1145
InChI Key JTZCTMAVMHRNTR-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES CCCCCCCCSC(=O)OC1=CC(=NN=C1C2=CC=CC=C2)Cl
IUPAC Name (6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl) octylsulfanylformate
Solvent or Matrix Cyclohexane
Molecular Weight (g/mol) 378.915
PubChem CID 41463
Quantità 10 mL
ChEBI CHEBI:81971
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Pyridate 10ug/ml in cyclohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.