missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyriproxyfen in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Codice prodotto. 12986883 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12986883 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12986883 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P878420

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Specifica

Imballaggio Ampoule
CAS 95737-68-1
Nomi componenti o analita Pyriproxyfen in Acetonitrile
Formula molecolare C20H19NO3
Concentrazione 100 μg/mL
InChI Key NHDHVHZZCFYRSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(COC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=N3
Elemento Pyriproxyfen
IUPAC Name 2-[1-(4-phenoxyphenoxy)propan-2-yloxy]pyridine
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 321.376
PubChem CID 91753
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:39260
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Pyriproxyfen 100ug/ml in acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.