Learn More
Saliciylic acid in Isopropanol 2000μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12956893 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Codice prodotto. 12956893
Marca: Fisher Chemical P878490
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Imballaggio Ampoule
CAS 69-72-7
Nomi componenti o analita Saliciylic acid in Isopropanol
Formula molecolare C7H6O3
Concentrazione 2000 μg/mL
Numero MDL MFCD00002439
InChI Key YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Elemento Saliciylic Acid
IUPAC Name Acido 2-idrossibenzoico
Solvent or Matrix Isopropanol
Molecular Weight (g/mol) 138.12
PubChem CID 338
Quantità 5 mL
ChEBI CHEBI:16914