Specifica
| Materiale o nome chimico | Saliciylic acid |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 69-72-7 |
| Formula molecolare | C7H6O3 |
| Concentrazione | 2000 μg/mL |
| Numero MDL | MFCD00002439 |
| InChI Key | YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | OC(=O)C1=CC=CC=C1O |
| IUPAC Name | Acido 2-idrossibenzoico |
| Vedi altri risultati |