Specifica
| Materiale o nome chimico | TBTC |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 1461-22-9 |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | C12H27ClSn |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| InChI Key | GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl |
| IUPAC Name | tributyl(chloro)stannane |
| Vedi altri risultati |