Learn More
tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-in Methanol) 100μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 25013-16-5 |
| Nomi componenti o analita | tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-in Methanol) |
| Formula molecolare | C11H16O2 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| InChI Key | MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O |
| Elemento | tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-in Methanol) |
| IUPAC Name | 2-tert-butyl-4-methoxyphenol |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Standard solution tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-i)100ug/ml in methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P361+P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .