Learn More
Tetrachloroethene in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12910154 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12910154 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12910154 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P853380
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrachloroethene(Tetrachloroethylene)
Imballaggio Ampoule
CAS 127-18-4
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C2Cl4
Concentrazione 10 μg/mL
Numero MDL MFCD00000834
Numero UN 1230
InChI Key CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
IUPAC Name tetrachloroethene
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 165.82
PubChem CID 31373
Quantità 10 mL
ChEBI CHEBI:17300
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Tetrachloroethylene 10ug/ml in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P361+P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .