Learn More
trans-1,2-Dichloroethene in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-1,2-Dichloroethene |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 156-60-5 |
| Formula molecolare | C2H2Cl2 |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| Numero MDL | MFCD00062942 |
| InChI Key | KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N |
| SMILES | Cl\C=C\Cl |
| IUPAC Name | (1E)-1,2-dichloroethene |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Vedi altri risultati |