Learn More
Triphenylphosphate in Ethyl Acetate 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12910354 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12910354 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12910354 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P857260
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylphosphate
Imballaggio Ampoule
CAS 115-86-6
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C18H15O4P
Concentrazione 100 μg/mL
Numero MDL MFCD00003031
InChI Key XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
IUPAC Name triphenyl phosphate
Solvent or Matrix Ethyl Acetate
Molecular Weight (g/mol) 326.29
PubChem CID 8289
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:35033
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1 ML Metabolite Triphenylphosphate in Ethyl Acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl Acetate, Triphenyl phosphate