Learn More
Triphenylphosphate in Methyl-tert.butylether 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12990344 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12990344 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12990344 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P857240
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenylphosphate
Imballaggio Ampoule
CAS 115-86-6
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C18H15O4P
Concentrazione 100 μg/mL
Numero MDL MFCD00003031
InChI Key XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
IUPAC Name triphenyl phosphate
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Molecular Weight (g/mol) 326.29
PubChem CID 8289
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:35033
Titolo del prodotto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.