Learn More
Metacresol (3-Methylphenol), Mikromol™
Codice prodotto. 18060560
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18060560 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18060560 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1132.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Metacresol (3-Methylphenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Methylphenol (m-Cresol)
CAS 108-39-4
Nomi componenti o analita 3-Methylphenol (m-Cresol)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H8 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Metacresol, 3-Methylphenol, Amylmetacresol Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
SMILES Cc1cccc(O)c1
IUPAC Name 3-methylphenol
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Quantità 250 mg
Peso formulazione 108.0575 g/mol