Learn More
Edulab Cubi di densità metallici - lato 20 mm (set da 7)
Codice prodotto. 30280279
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Density Cubes
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
30280279 Density Cubes 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280279 Fornitore Edulab N. del fornitore VTN12302208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.20€
    37.02€ / 1 sets
    Risparmia 1.18€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Set di sette cubi di densità etichettati con vari metalli: ottone, piombo, zinco, rame, alluminio, ferro e stagno.
  • Set di sette cubi di densità etichettati con vari metalli: ottone, piombo, zinco, rame, alluminio, ferro e stagno
  • Per l'uso in esperimenti di indagine sulla densità
  • Ogni cubo misura 1,9 x 1,9 cm
  • Include una custodia in plastica
  • Ottimo per lezioni e aule di fisica
  • La densità è la quantità di massa occupata da un oggetto per unità di volume. Dipende da temperatura, fase e pressione. Mentre la densità di alcuni oggetti può cambiare facilmente e variare notevolmente, come la densità di un blocco di schiuma o di una persona, alcune densità sono prevedibili e affidabili a temperatura e pressione standard. Pertanto, la maggior parte degli studenti inizia a studiare la densità utilizzando i metalli e da lì amplia il concetto. Per trovare la densità di un dato oggetto, è necessario determinarne la massa e il volume.
  • Questo set di sette cubi di densità include un cubo per ciascun tipo di materiale: ottone, piombo, zinco, rame, alluminio, ferro e stagno, e può essere utilizzato in varie indagini sulla densità in un'aula di fisica. Ogni cubo è etichettato per una facile identificazione. I cubi non hanno ganci. Include una custodia in plastica per una facile conservazione.
Specifica
Grado 9+
Formato Set
Product Type Density Cubes
Lingue English
Subject Physics
Prop 65 compliance: On Product Combined Cancer Reproductive