Learn More
Lauda™ Insulating Hose
Codice prodotto. 10001312
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside unitSize
10001312 10 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10001312 Fornitore Lauda™ N. del fornitore LZM 041
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Material: Metal
  • Made of stainless steel.
  • High heat resistance
Specifica
Gamma di temperatura -10°C to +100°C
Tipo Insulation Tubing
Lunghezza (sistema metrico) 100 cm
Diameter (Metric) Inside 10 mm