Learn More
Hamilton™ Ago con cono in metallo
Descrizione
- Available in various gauges
- Autoclavable
- Metal hubs manufactured from nickel plated brass
- Custom length
- Compatible with PTFE Luer Lock (TLL) syringes
- Design controlled by a series of universal standards which guarantees compatibility between manufacturers
- Provided in packs of 6
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | 22 G |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.41 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.72 mm |
| Product Type | Luer Lock Custom Needle |
| Quantità | 6/Pk. |
| Stile del punto dell'ago | 2, 3, or 4 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | TLL Syringes and LT or TLL Connectors |
| Tipo di collegamento | Standard Tapered |