Learn More
Pyrex™ Dessicator Plates
For use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators
Marca:  Thermo Scientific 7510B
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25600kg
Codice prodotto. 11859932
Quantità Prezzo
1 1246.00€ / 100mL
3 1092.37€ / 100mL
Spedizione stimata
17-06-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators
  • For use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators
Specifica
Specifica
Plate Size: 150 mm
Pyrex vacuum and non-vacuum desiccator
Metal