Learn More
Pyrex™ Dessicator Plates
For use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators
Marca: Pyrex 1597/02D
54.06 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Descrizione
For use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators
- For use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators
Specifica
Plate Size: 150 mm | |
Metal | |
Pyrex vacuum and non-vacuum desiccator |