Learn More
Julabo™ Metal Tubing (M16x1), Insulated, 3m
Descrizione
- Insulation: Special single insulation; ends are covered with silicon caps
- Connection: M16x1 thread
- Min. bending radius: 190 mm
- Fire behavior: UL94-HB
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Suitable for all: DYNEO, High Tech, FORTE, MAGIO, CORIO CD, CORIO CP |
| Gamma di temperatura | -50°C to +200°C |
| Tipo | Tubing |
| Materiale | Stainless steel 1.4404 |
| Pressione max | 6 bar (at 20°C); 4.6 bar (at 200°C) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3 m |
| Diametro (sistema metrico) | 30 mm External dia. |
| Diameter (Metric) Inside | 10 mm Nominal dia. |