Descrizione
- Manufactured from stainless steel
- Available in a range of sizes and lengths
Specifica
Specifica
| Descrizione | Single bending radius of 29 |
| Diametro (sistema metrico) interno | 16 mm |
| Materiale | Metal |
| Overall Length (Metric) | 25 cm |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Dimensioni dei tubi | 16 |
| Product Type | Vacuum Tubing |