Learn More
Brady™ MetaLabel™ Series Metallic, Non-Metal Labels, B-413
Used to identify property from components to finished products. Brady™ MetaLabel™ Series Metallic, Non-Metal Labels are made of Metallic, Non-Metal Polyester.
292.97€ - 1174.58€
Specifications
| Certifications/Compliance | UL Recognised; cUL Recognised |
|---|---|
| Description | Thermal Transfer Printable Labels |
| Coating | None |
| Color | Light Gray |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Product Code | Brand | Size (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Size (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
|
11599423
|
Brady™
104181 |
W x H: 50.8 mm x 91.4m |
890.00€ 818.22€ / 1 rotoli Risparmia 71.78€ 8% Sconto |
Spedizione stimata: 07-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
11509433
|
Brady™
104182 |
W x H: 101.6 mm x 91.4m |
1275.00€ 1174.58€ / 1 rotoli Risparmia 100.42€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 07-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
11519423
|
Brady™
104173 |
12.7 x 11.09 mm (W x H) |
334.00€ 308.48€ / 1 rotoli Risparmia 25.52€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 07-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
11569413
|
Brady™
104168 |
19.05 x 6.35 mm (W x H) |
440.00€ 407.36€ / 1 rotoli Risparmia 32.64€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
11559423
|
Brady™
104177 |
76.2 x 25.4 mm (W x H) |
525.00€ 480.99€ / 1 rotoli Risparmia 44.01€ 8% Sconto |
Spedizione stimata: 07-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
11569423
|
Brady™
104178 |
76.2 x 50.8 mm (W x H) |
347.00€ 320.63€ / 1 rotoli Risparmia 26.37€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 07-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
11539423
|
Brady™
104175 |
50.8 x 25.4 mm (W x H) |
349.00€ 322.42€ / 1 rotoli Risparmia 26.58€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 07-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
11589423
|
Brady™
104180 |
W x H: 76.2 mm x 91.4m |
1005.00€ 927.68€ / 1 rotoli Risparmia 77.32€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 07-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
11579413
|
Brady™
104169 |
25.4 x 9.52 mm (W x H) |
487.00€ 450.48€ / 1 rotoli Risparmia 36.52€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
11509423
|
Brady™
104172 |
38.1 x 12.7 mm (W x H) |
940.00€ 862.03€ / 1 rotoli Risparmia 77.97€ 8% Sconto |
Spedizione stimata: 07-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
11529423
|
Brady™
104174 |
50.8 x 12.7 mm (W x H) |
318.00€ 292.97€ / 1 rotoli Risparmia 25.03€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
11589413
|
Brady™
104170 |
25.4 x 12.7 mm (W x H) |
630.00€ 574.98€ / 1 rotoli Risparmia 55.02€ 8% Sconto |
Spedizione stimata: 07-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
11579423
|
Brady™
104179 |
101.6 x 50.8 mm (W x H) |
535.00€ 487.40€ / 1 rotoli Risparmia 47.60€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
11599413
|
Brady™
104171 |
38.1 x 19.05 mm (W x H) |
985.00€ 904.93€ / 1 rotoli Risparmia 80.07€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
11549423
|
Brady™
104176 |
W x H: 69.85 mm x 31.75 mm |
600.00€ 546.44€ / 1 rotoli Risparmia 53.56€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Available in various sizes
- Acrylic-based, industrial-strength adhesive for multiple applications
Specifications
| UL Recognised; cUL Recognised | |
| None | |
| Single-side Printable | |
| Label | |
| BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers | |
| Rectangle | |
| -70°C to +110°C | |
| 0.086 mm |
| Thermal Transfer Printable Labels | |
| Light Gray | |
| Thermal Transfer | |
| Asset Tracking, General and Industrial Identificationentification, Rating Plates | |
| -70°C | |
| -94°F to +230°F | |
| 0.0034 in. |