Learn More
Brady™ MetaLabel™ Series Thermal Transfer Printable Labels, B-434
Identification solution for electrical equipment. Brady™ MetaLabel™ Series Thermal Transfer Printable Labels, B-434 are ideal for almost any rating plate application.
272.69€ - 673.11€
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognized; CSA Accepted |
|---|---|
| Descrizione | Recommended ribbon series: R4800; R4900; R6000; R6200 |
| Colore | Silver |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Thermal Transfer Printer Label |
| Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
11528184
|
Brady™
030282 |
50.8 x 25.4 mm (W x H) |
465.00€ 429.16€ / 1 rotoli Risparmia 35.84€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 04-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
11538184
|
Brady™
030283 |
76.2 x 25.4 mm (W x H) |
442.00€ 408.91€ / 1 rotoli Risparmia 33.09€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
11548184
|
Brady™
030284 |
76.2 x 50.8 mm (W x H) |
296.00€ 272.69€ / 1 rotoli Risparmia 23.31€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
11558184
|
Brady™
030285 |
W x H: 76.2 mm x 191.4m |
451.00€ 418.34€ / 1 rotoli Risparmia 32.66€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
11568184
|
Brady™
030286 |
38.1 x 12.7 mm (W x H) |
700.00€ 641.17€ / 1 rotoli Risparmia 58.83€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
11508184
|
Brady™
030280 |
25.4 x 12.7 mm (W x H) |
462.00€ 427.51€ / 1 rotoli Risparmia 34.49€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
11578184
|
Brady™
030287 |
101.6 x 50.8 mm (W x H) |
340.00€ 314.20€ / 1 rotoli Risparmia 25.80€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
11518184
|
Brady™
030281 |
38.1 x 19.05 mm (W x H) |
735.00€ 673.11€ / 1 rotoli Risparmia 61.89€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
Descrizione
- Made of metallized polyester
- For on-demand printing of serialized rating plates, eliminating lead time needed for purchasing pre-printed labels
Specifica
| UL Recognized; CSA Accepted | |
| Silver | |
| Thermal Transfer Printer Label | |
| BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500 | |
| Rectangle | |
| Da -40 °C a +90 °C | |
| 0.102 mm |
| Recommended ribbon series: R4800; R4900; R6000; R6200 | |
| Thermal Transfer | |
| Asset Tracking, Rating Plates and General Purpose Identification | |
| -70°C | |
| -94°F to 266°F | |
| 0.004 in. |