Learn More
Metalaxyl metabolit CGA 108906, TRC
Codice prodotto. 30180229
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180229 50 mg 50mg
30179756 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30180229 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26081050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104390-56-9
Formula molecolare C14 H17 N O6
Molecular Weight (g/mol) 295.29
Sinonimo 2-[(1-Carboxyethyl)(2-methoxyacetyl)amino]-3-methylbenzoic acid, 2-[(1-Carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic Acid, Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl- (9CI), Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-, (±)-, Metalaxyl metabolite CGA 108906
IUPAC Name 2-[1-carboxyethyl-(2-methoxyacetyl)amino]-3-methylbenzoic acid
SMILES COCC(=O)N(C(C)C(=O)O)c1c(C)cccc1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic acid
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H17NO6/c1-8-5-4-6-10(14(19)20)12(8)15(9(2)13(17)18)11(16)7-21-3/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20)
Peso formulazione 295.1056