Learn More
Metaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11478156
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11478156 250 g 250g
11468156 50 g 50g
11458156 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11478156 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15292.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108-62-3 | C8H16O4 | 176.212 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-62-3
Formula molecolare C8H16O4
Molecular Weight (g/mol) 176.212
Numero MDL MFCD00071549
InChI Key GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metaldehyde, metacetaldehyde, cekumeta, ariotox, halizan, metason, acetaldehyde, tetramer, slug-tox, corry's slug death, metaldehyd
PubChem CID 61021
ChEBI CHEBI:81931
IUPAC Name 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxocane
SMILES CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Metaldehyde
Punto di fusione 192°C to 196°C (sublimation)
Punto d'infiammabilità 55°C (131°F)
Quantità 250 g
Numero UN UN1332
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,5923
Peso formulazione 176.22
Percent Purity 98%