Specifica
| Materiale o nome chimico | Metaldehyde |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | 246.0°C |
| Colore | White |
| Punto d'infiammabilità | 55°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (CH3CHO)4 |
| Quantità | 5 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Metaldehyde
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Solido infiammabile Categoria 2
- H330-Letale se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.