Learn More
Metaldehyde, 99%
Codice prodotto. 10647621 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647621 250 g Plastic bottle 250g
10637621 5 g Bottiglia in vetro 5g
10371034 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10647621 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 271862500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108-62-3 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-62-3
Formula molecolare C8H16O4
Molecular Weight (g/mol) 176.21
Numero MDL MFCD00071549
InChI Key GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metaldehyde, metacetaldehyde, cekumeta, ariotox, halizan, metason, acetaldehyde, tetramer, slug-tox, corry's slug death, metaldehyd
PubChem CID 61021
ChEBI CHEBI:81931
IUPAC Name 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxocane
SMILES CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Metaldehyde
Nota nome 99%
Punto di fusione 246.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 55°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3CHO)4
Quantità 250 g
Beilstein 01, 602
Indice di Merck 14, 5923
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.02 w/w % (20°C). Other solubilities: soluble in benzene,chloroform,sparingly soluble in alcohol,ether
Punto di sublimazione 0112.0°C
Peso formulazione 176.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Metaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.