Learn More
Metaldehyde, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Metaldehyde |
| CAS | 108-62-3 |
| Formula molecolare | C8 H16 O4 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Metaldehyde, 2,4,6,8-Tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane, Acetaldehyde Tetramer |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H16O4/c1-5-9-6(2)11-8(4)12-7(3)10-5/h5-8H,1-4H3 |
| SMILES | CC1OC(C)OC(C)OC(C)O1 |
| IUPAC Name | 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxocane |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.2102 |
| Peso formulazione | 176.1049 |