Learn More
Metaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30470739
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470739 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30470739 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2255605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Metaldehyde
CAS 108-62-3
Formula molecolare C8 H16 O4
Quantità 5 g
Sinonimo Metaldehyde, 2,4,6,8-Tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane, Acetaldehyde Tetramer
InChI Formula InChI=1S/C8H16O4/c1-5-9-6(2)11-8(4)12-7(3)10-5/h5-8H,1-4H3
SMILES CC1OC(C)OC(C)OC(C)O1
IUPAC Name 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxocane
Molecular Weight (g/mol) 176.2102
Peso formulazione 176.1049