Learn More
Brady™ Metalized MiniMark™ Polyester Tamper Evident Labels
Codice prodotto. 11781795
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50.8 mm
76.2 mm
Altezza (sistema metrico):
25.4 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11781795
Marca: Brady™ 710108
Metalized MiniMark™ Polyester Tamper Evident Labels for secure identification that indicates if it has been tampered with. B-438 tape leaves a checkerboard footprint if removed and a checkerboard also appears on top surface of label to prevent label re-use.
  • Ideal for product rating plates, product warranty labels and asset identification labels.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognised, RoHS Compliant
Descrizione MiniMark Tamper-Evident Labels
Tipo di adesivo Tamper-evident, Acrylic
Rivestimento None
Colore Silver
Display Blank
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Metallized Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Circuit board labelling, General Identification, Security Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) MiniMark Printer
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1240 Labels/Box
Quantità 1240 Pk.
Dimensioni (sistema metrico) 50.8 x 25.4 mm (W x H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +104°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +40°C
Forza di trazione 56 lb./in. (981 N/100 mm), 117%, 60 lb./in. (1051 N/100 mm), 90%
Spessore (sistema imperiale) 0.0033 in.
Spessore (sistema metrico) 0.085 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.58 mm
Dimensions (LxW) 25.4 x 50.8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Alternate Part Number MNK-THT-17-438