Learn More
Brady™ Metallized Polyester Thermal Transfer Printable Labels
Codice prodotto. 11819664
Click to view available options
Tipo di adesivo:
Acrylic, Permanent
Permanent Acrylic, Tamper-evident
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 11819664
Marca: Brady™ 030181
Printable, metallized polyester labels for thermal transfer printers.
  • Printable, metallized polyester labels for thermal transfer printers.
  • Please Note: 217078 is UL, CSA and AGA approved with its respective ribbon.
  • Please Note: 030181 is UL Recognised with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognised, RoHS Compliant
Descrizione IP™ Compatible Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic, Tamper-evident
Rivestimento None
Colore Silver
Display Blank
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Circuit board labelling, General Identification, Security Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 27.31 mm
Etichette per riga 3
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 10000 Labels/Roll
Quantità 10,000 Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 0.5 in H x 1 in W
Dimensioni (sistema metrico) 25.4 x 12.7 mm (W x H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +104°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +40°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0033 in.
Spessore (sistema metrico) 0.085 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.24 mm
Dimensions (LxW) 12.7 x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 25.40 mm
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm
Alternate Part Number THT-5-438-10