Learn More
Brady™ 25 mm Small Core Matt Metallised Polyester Thermal Transfer Printable Labels
Etichette in poliestere metallizzate stampabili, per stampanti a trasferimento termico. Nota: Questo materiale è omologato UL con il nastro corrispondente. Per il nastro appropriato da utilizzare, consultare la serie di nastri consigliata.
Marca: Brady™ 236720
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.56000kg
Descrizione
- Please Note: This material is UL Recognised with its respective ribbon.
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Specifica
UL Recognised | |
Permanent Acrylic | |
Satin | |
Thermal Transfer | |
Asset tracking, General Identification | |
1 | |
1000 Labels/Roll | |
Rectangle | |
-40°C to +135°C | |
0.075 mm | |
25.4 x 50.8 mm | |
25.4 mm | |
50.8 mm |
Thermal Transfer Printable Labels | |
Silver | |
Polyester | |
Labels | |
BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm Core Printers | |
-40°C | |
1000 Pk. | |
-40°F to +275°F | |
0.003 in. | |
28.22 mm | |
1 in. | |
2 in. |