Learn More
Metalloids/Hydride Elements Standard: As, Bi, Ga, Ge, In, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl @ 100 μg/mL in 20% HCl, tr. HF, VHG™
Codice prodotto. 30003030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003030 500 mL 500mL
17997289 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30003030 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGSM50B500
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Metalloids/Hydride Elements Standard: As, Bi, Ga, Ge, In, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl @ 100 μg/mL in 20% HCl, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Germanium/Antimony/Thallium/Tin/Selenium/Gallium/Indium/Tellurium/Bismuth/Lead/Arsenic
CAS 7440-56-4, 7440-36-0, 7440-28-0, 7440-31-5, 7782-49-2, 7440-55-3
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Germanium/Antimony/Thallium/Tin/Selenium/Gallium/Indium/Tellurium/Bismuth/Lead/Arsenic
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HCl
Quantità 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Germanium 99.97 μg/mL/Antimony 99.98 μg/mL/Thallium 99.98 μg/mL/Tin 99.98 μg/mL/Selenium 99.99 μg/mL/Gallium 100 μg/mL/Indium 100 μg/mL/Tellurium 100 μg/mL/Bismuth 100.1 μg/mL/Lead 100.1 μg/mL/Arsenic 100.2 μg/mL