Learn More
Metamitron, TRC
Codice prodotto. 30003263
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003263 5 g 5g
30011060 1 g 1g
30003225 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30003263 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2588435G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41394-05-2
Formula molecolare C10 H10 N4 O
Molecular Weight (g/mol) 202.21
Sinonimo 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 3-Methyl-4-amino-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one, 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one, BAY 6676, BAY-DRW 1139, Burakomitron, DRW 1139, Gladiator, Goltix, Goltix Compact, Goltix Top, Goltix VM 90, Goltix WG, Goltix WG 70, Metafol 700SC, Metamitron, Metron 700SL, Metron Stefes
IUPAC Name 4-amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one
SMILES CC1=NN=C(C(=O)N1N)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Metamitron
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H10N4O/c1-7-12-13-9(10(15)14(7)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,11H2,1H3
Peso formulazione 202.0855