Specifications
| Materiale o nome chimico | Metanil Yellow |
| CAS | 587-98-4 |
| Contenuto di colorante | 88% min. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Lambda max | 413 to 419nm (in methanol) |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Formula molecolare | C18H14N3NaO3S |
| Sinonimo | Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in benzene and ether, slightly soluble in acetone |
| Quantità | 1 kg |
| Show More |