Description
Indicator
Specifications
Specifications
| Absorbance | 550 (at lambda min.) |
| Materiale o nome chimico | Metanil Yellow |
| Nota nome | 98% |
| CAS | 587-98-4 |
| Rapporto di assorbimento | 0.9 to 1.1 |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Formula molecolare | C18H14N3NaO3S |
| Numero MDL | MFCD00007486 |
| Sinonimo | Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt |
| InChI Key | NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M |
| Show More |