Specifica
| Materiale o nome chimico | Metanil Yellow |
| CAS | 587-98-4 |
| Formula molecolare | C18H14N3NaO3S |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | metanil yellow, acid yellow 36, acid metanil yellow, monoazo, amacid yellow m, fenazo yellow m, acid golden g, kiton yellow ms, metanil yellow c, metanil yellow e |
| InChI Key | NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
| IUPAC Name | sodium;3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 375.378 |
| PubChem CID | 3935589 |
| Vedi altri risultati |